missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tranylcypromine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tranylcypromine Hydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m1./s1 |
| Formel vægt | 169.0658 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?