Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Tranylcypromine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18035102
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18035102 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18035102 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3852/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    853.00 DKK
    806.40 DKK / 50mg
    Spare 46.60 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Irreversible inhibitor of LSD1; also inhibits MAO
Irreversible inhibitor of lysine-specific demethylase 1 (LSD1/BHC110) and monoamine oxidase (MAO). Inhibits histone demethylation. In combination with CHIR 99021 (Cat. No. 4423), enables reprogramming of mouse embryonic fibroblasts transduced by only two factors, Oct4 and Klf4, into induced pluripotent stem (iPS) cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tranylcypromine hydrochloride
CAS 1986-47-6
Mængde 50 mg
Molekylær formel C9H12ClN
Formel vægt 169.65
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 169.652