Få mere at vide
(±)-Tranylcypromine-d5 HCl (phenyl-d5), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans 2-(Phenyl-d5)-cyclopropylamine Hydrochloride |
| CAS | 107077-98-5 |
| Molekylær formel | C9 2H5 H6 N . Cl H |
| Mængde | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9 H,6,10H2;1 H/t8-,9+;/m0./s1/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D; |
| SMIL | Cl.[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c([C@@H]2 C[C@H]2 N)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | (1 R,2 S)-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)cyclopropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.68 |
| Formel vægt | 174.0972 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |