Få mere at vide
Transthyretin/Prealbumin Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18331606 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18331606 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18331606
Brand: Novus Biologicals NBP311028
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Goat Polyclonal Antibody
Transthyretin/Prealbumin Polyclonal specifically detects Transthyretin/Prealbumin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Transthyretin/Prealbumin
Applikationer Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 4.5 mg/ml
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Western Blot, ELISA
Formulering 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7
Gene Alias ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin
Værtsarter Goat
Immunogen Human Transthyretin/Prealbumin
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 1 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 7276
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C.
Form Purified