Beskrivelse
- Til brug med stabling og opbevaringsbeholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Transportvogn |
| Farve | Red |
| Oversigt | Udstyr til opbevaring og stabling af containere |
| Til brug med (udstyr) | 600 x 400 mm Containere |
| Længde (engelsk) | 23.62 in. |
| Længde (metrisk) | 600 mm |
| Bredde (engelsk) | 15.75 in. |
| Bredde (metrisk) | 400 mm |