Få mere at vide
Brady™ Transportskilt
Materiale:
Aluminium, Polyester
Polyester
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Mængde:
1 stk.
250/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EU-direktiv 2002/95/EF |
| Alternativt varenummer | ADR 2,3-100 *100-B7541 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Trykfølsom akryl |
| Oversigt | Lamineret polyester |
| Til brug med (applikation) | Rørmarkører og sikkerhedsskilte |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Tykkelse | 0.099 mm |
| Vis mere |