Få mere at vide
Brady™ Transportskilt
Artikelnummer. 11770274
Materiale:
Aluminium, Polyester
Polyester
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Mængde:
1 Ea.
1 stk.
250/Pk.
missing translation for 'unitSize'
1 rulning
Hver
Product Code. 11770274
missing translation for 'mfr': Brady™ 227796
Only null left
Specifications
Alternativt varenummer ADR 2,3-297 *297-B7525
Materiale Aluminium, Polyester
Mængde 1 stk.
Oversigt Aluminium over lamineret polyester
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 297 mm
Tykkelse 1.016 mm
Bredde (metrisk) 297.00 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Diamant
Vist tekst Giftig gas (brandfarlig eller ikke brandfarlig)
Produkttype Tegn
Farve Sort på hvidt