Få mere at vide
Brady™ Transportskilt
Materiale:
Aluminium, Polyester
Polyester
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Mængde:
1 Ea.
1 stk.
250/Pk.
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EU Directive 2002/95/EC |
| Slutte | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 Ea. |
| Klæbende type | Pressure-sensitive Acrylic |
| Oversigt | Laminated Polyester |
| Til brug med (applikation) | Pipe markers and safety signs |
| Højde (metrisk) | 297 mm |
| Tykkelse | 0.099 mm |
| Bredde (metrisk) | 297.00 mm |
| Vis mere |