Få mere at vide
Brady™ Transportskilt
Artikelnummer. 11730274
Materiale:
Aluminium, Polyester
Polyester
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Mængde:
1 Ea.
1 stk.
250/Pk.
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Artikelnummer. 11730274
Brand: Brady™ 227792
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU-direktiv 2002/95/EF
Alternativt varenummer ADR 2,3-200 *200-B7541
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Trykfølsom akryl
Oversigt Lamineret polyester
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 200 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 200.00 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Diamant
Vist tekst Giftig gas (brandfarlig eller ikke brandfarlig)
Produkttype Sikkerhedsskilt
Farve Sort på hvidt