Få mere at vide
Corning™ Transportmedium
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16681563
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
16681563 1 l
1 options
Artikelnummer. 16681563 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 25500CM
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Corning™ Transport Medium er en isoton, neutral pH-opløsning, der indeholder beskyttende proteiner og antibiotika for at forhindre mikrobiel vækst og forurening
  • Denne isotone, neutrale pH-opløsning indeholder beskyttende proteiner/antibiotika for at forhindre mikrobiel vækst og antimykotisk for at forhindre forurening fra gær og svampe
  • Kun til forsknings- og videre produktionsformål
  • Ikke til direkte brug hos mennesker eller dyr.
  • Formuleret ved brug af de endelige ingredienskoncentrationer beskrevet i CDC's Preparation of Viral Transport Medium (SOP#: DSR-052-01)
  • Formuleringen indeholder Hanks' Balanced Salt Solution med Ca og Mg (uden phenolrød), 2% varmeinaktiveret Fetal Bovine Serum, 100 μg/ml Gentamicin og 0,5 μg/ml Amphotericin B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Formuleret i overensstemmelse med CDC's retningslinjer for forberedelse af virale transportmedier
Til brug med (applikation) Forskning, produktionsapplikationer
Mængde 6/Cs.
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Volumen (metrisk) 1 l