Få mere at vide
Berthold Technologies Transportcase for LB 9509
Artikelnummer. 31908720 Shop alle Berthold Technologies produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
31908720 Blå
1 options
Artikelnummer. 31908720 Leverandør Berthold Technologies Leverandørnr. 32700
Forventet forsendelse: 20-11-2026
En metaltransportkasse, der giver plads til Junior og tilbehør, er en ideel løsning til udendørs brug.
  • Robust, stødbestandigt kabinet for maksimal beskyttelse under transport
  • Stødabsorberende skumindere for at holde instrumenterne sikkert på plads
  • Forstærkede hjørner og kanter for ekstra holdbarhed
  • Sikre dobbeltlåsesystem for at forhindre utilsigtet åbning
  • Letvægtskonstruktion uden at gå på kompromis med stabiliteten
Tekniske data
Type Transportsag
Farve Blå
Til brug med (udstyr) Junior LB 9509 bærbar luminometer
Højde (metrisk) 230 mm
Bredde (metrisk) 290 mm
Vægt (metrisk) 3.5 kg