Beskrivelse
- Polycarbonatkonstruktion og fås i tre farver til bruger-/ejeridentifikation
- Silikone vandtæt forsegling og tre låglås giver sikker lukning
- Bærehåndtaget foldes pænt ind i kropsrummet, så enhederne kan stables
- Låget åbner 180 grader°, hvilket giver fuld adgang til indholdet og gør det lettere at rengøre
- Rummer 13 og 16 mm rør i et stativ med 72 pladser onerack™ eller lignende størrelse/mærke
- Separatorer blev leveret til at skabe egne rumstørrelser eller bruge tomme til at transportere større produkter og udstyr
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Transportboks |
| Farve | Rød |
| Materiale | Polycarbonat |
| Dimensioner (L x B x H) | 15,25 x 8,25 x 6,75 tommer (38,73 x 20,95 x 17,14 cm) |
| Til brug med (applikation) | Transport |
| Til brug med (udstyr) | 13 og 16 mm rør i et stativ med 72 pladser |
| Højde (engelsk) | 6,75 tommer |
| Højde (metrisk) | 17.14 cm |
| Holder | 13 til 16 mm rør i et stativ med 72 pladser |
| Inkluderer | (3) Låglås, separator, vandtæt forsegling |
| Vis mere |