Description
- Silikone vandtæt forsegling og tre låglås giver sikker lukning
- Bærehåndtaget foldes pænt ind i kropsrummet, så enhederne kan stables
- Låget åbner 180 grader°, hvilket giver fuld adgang til indholdet og gør det lettere at rengøre
- Kan rumme 13 og 16 mm rør i et stativ med 72 pladser OneRack eller en lignende størrelse/mærke
- Brug de medfølgende separatorer til at skabe dine egne rumstørrelser, eller brug tomme til at transportere større produkter og udstyr
- Fås i tre farver til bruger-/ejeridentifikation
- Autoklaverbar
Specifications
Specifications
| Produkttype | Vandtæt transportkasse |
| Farve | Klar, blå |
| Materiale | Polycarbonat |
| Dimensioner (L x B x H) | 38,6 x 20,8 x 17 cm (15,2 x 8,2 x 6,7 tommer) |
| Højde (engelsk) | 6,7 tommer |
| Højde (metrisk) | 17 cm |
| Inkluderer | Pakke på 1 (eller Etui på 12) |
| Længde (engelsk) | 15,2 tommer |
| Længde (metrisk) | 38.6 cm |
| Vægt (engelsk) | 3.02 lb. |
| Show More |