Få mere at vide
Fisherbrand™ Transportkasser
Artikelnummer. 15155564 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Klar, blå
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15155564 Gul Hver
15175564 Rød Hver
15165564 Klar, blå Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15155564
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til transport af biologiske og kliniske prøver samt instrumenter og produkter, som du ønsker at holde rene og tørre under testmiljøforhold. Fisherbrand™ Transportboksen er lavet af polycarbonat og fås i tre farver til bruger-/ejeridentifikation.
  • Polycarbonatkonstruktion og fås i tre farver til bruger-/ejeridentifikation
  • Silikone vandtæt forsegling og tre låglås giver sikker lukning
  • Bærehåndtaget foldes pænt ind i kropsrummet, så enhederne kan stables
  • Låget åbner 180 grader°, hvilket giver fuld adgang til indholdet og gør det lettere at rengøre
  • Rummer 13 og 16 mm rør i et stativ med 72 pladser onerack™ eller lignende størrelse/mærke
  • Separatorer blev leveret til at skabe egne rumstørrelser eller bruge tomme til at transportere større produkter og udstyr
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Æske
Farve Gul
Materiale Polycarbonat
Dimensioner (L x B x H) 15,25 x 8,25 x 6,75 tommer (38,73 x 20,95 x 17,14 cm)
Til brug med (applikation) Transport
Til brug med (udstyr) 13 og 16 mm rør i et stativ med 72 pladser
Højde (engelsk) 6,75 tommer
Højde (metrisk) 17.14 cm
Holder 13 til 16 mm rør i et stativ med 72 pladser
Inkluderer (3) Låglås, separator, vandtæt forsegling
Længde (engelsk) 15,25 tommer
Længde (metrisk) 38.73 cm
Mængde 1 hv.
Bredde (engelsk) 8,25 tommer
Bredde (metrisk) 20.95 cm