Få mere at vide
Fisherbrand™ Transportkasse XL rørindsatser
Artikelnummer. 17956260 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
10 mL blodrør og 15 mL koniske rør
3,5 til 10 mL blodrør og 15/50 mL koniske rør
3,5 til 7,5 ml blodrør
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder
17956260 3,5 til 10 mL blodrør og 15/50 mL koniske rør
17926260 3,5 til 7,5 ml blodrør
17916260 10 mL blodrør og 15 mL koniske rør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17956260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    578.00 DKK
    510.45 DKK / Pakke med 3
    Spare 67.55 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Transportkasse XL rørstativ-indsats tilbehør
  • Designet til at passe Fisherbrand Transportkasse XL
  • Termoformet PETG
  • Rørstativ-indsatser kan bruges separat
  • Låget tages helt af for nem rengøring
  • Indsæt dybt nok til at blive fyldt med is
Tekniske data
Produkttype Rack-indsats
Farve Klar
Materiale PETG
Dimensioner (L x B x H) 13,1 x 14,3 x 5,6 tommer.
Holder 3,5 til 10 mL blodrør og 15/50 mL koniske rør
Mængde 3 Pk.