Få mere at vide
Fisherbrand™ Transportkasse XL rørindsatser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17916260 Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
10 mL blodrør og 15 mL koniske rør
3,5 til 10 mL blodrør og 15/50 mL koniske rør
3,5 til 7,5 ml blodrør
Artikelnummer. 17916260
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Transportkasse XL rørstativ-indsats tilbehør
  • Designet til at passe Fisherbrand Transportkasse XL
  • Termoformet PETG
  • Rørstativ-indsatser kan bruges separat
  • Låget tages helt af for nem rengøring
  • Indsæt dybt nok til at blive fyldt med is
Tekniske data
Produkttype Rack-indsats
Farve Klar
Materiale PETG
Dimensioner (L x B x H) 13,1 x 14,3 x 5,6 tommer.
Holder 10 mL blodrør og 15 mL koniske rør
Mængde 3 Pk.