Få mere at vide
Fisherbrand™ Transportkasse XL
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar, blå
Klar, gul
Klar, rød
Beskrivelse
- Din pålidelige løsning til sikker og bekvem transport af laboratorieprøver, instrumenter og værdifulde genstande.
- Udformet til at imødekomme de strenge krav fra kliniske og forskningslaboratorier, denne overdimensionerede transportcontainer sikrer beskyttelse og bevarelse af din last.
- Bygget til at holde og designet med brugeren i tankerne
- Robust og rummelig, ideel til transport af en stor mængde prøver
- Det gennemsigtige låg muliggør ubesværet identifikation af indholdet, hvilket reducerer risikoen for kontaminering
- Udstyret med leddelte håndtag med silikonegreb for komfortabel og sikker håndtering
- Gennemsigtigt design hjælper med at overholde OSHA 29 CFR 1910.1030 standarder uden at skulle ommærke beholdere og gøre det muligt for brugeren synligt at kontrollere prøveintegriteten og opfylder UN3373 sekundære emballagetransportkrav, der understreger sikkerhed og sikkerhed
- En silikoneforsegling sikrer en tæt indeslutning, der beskytter prøver fra de fleste miljømæssige elementer
- Dobbelt låse med sikkerhedsmærke-funktion garanterer en sikker lukning, giver manipulationsbevis og sikrer integriteten og ægtheden af dine prøver
- Enestående alsidighed
- Inkluderer en MultiTube Rack-indsats til at rumme forskellige rørstørrelser. Derudover er to andre indsatsmuligheder til blodrør op til 10 mL og generelle forskningsrør op til 15 mL tilgængelige separat
- Det nederste rum er generøst størrelse, hvilket gør det muligt at bære de fleste rørstativer, instrumenter eller forsyninger i henhold til dine specifikke krav
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Transportkasse |
| Farve | Klar, rød |
| Materiale | Polypropylen |
| Dimensioner (L x B x H) | 16 x 16,3 x 7 tommer. |
| Sterilitet | Ikke steril |