Få mere at vide
Transplatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Transplatin |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2 |
| Formel vægt | 298.9556 |