Få mere at vide
SI Analytics™ Transparent Thermostat CT 72/4
Artikelnummer. 11994719 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
28 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11994719 28 l Hver
1 options
Artikelnummer. 11994719 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285418568
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Transparent thermostat CT 72/4 is used for viscosity measurement using glass capillary viscometers.
  • Working temperature 5°C to 150°C, stainless steel container with thermal insulation, for 4 measuring positions
  • Suitable for manual measurement or AVS™/S measuring stands
  • Heater with Pt 100-PID control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 28 l
Temperaturområde 30 °C til 150 °C
Inkluderer Two Manual Gauge Slides
Materiale Rustfrit stål
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Dimensioner (L x B x H) 25 x 60.5 x 53.5 cm
Vægt (metrisk) 23 kg
Spænding 230 V