Få mere at vide
Fisherbrand™ Transparent Terylene Mesh PVC-rør
Artikelnummer. p-8011939 Shop alle Fisherbrand produkter
Oversigt:
6,5 x 3 mm
5 x 3 mm
8 x 3 mm
10 x 3 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Artikelnummer. 12424080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Generelle slanger til overførsel af væsker, gasser og pulveriserede fødevarer
Alle dimensioner er omtrentlige.
  • Gennemsigtig, farveløs
  • Terylene mesh forstærket væg
  • Fleksibel, men alligevel stor iboende styrke
  • Velegnet til applikationer med moderat tryk eller vakuum
Tekniske data
Oversigt 10 x 3 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Samlet længde (metrisk) 10 m
Til brug med (applikation) Velegnet til anvendelser med moderat tryk eller vakuum
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Farve Klarhed