Få mere at vide
Fisherbrand™ Transparent Terylene Mesh PVC-rør
Artikelnummer. 12424080 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
5 mm
6.5 mm
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
10m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
12424080 10 mm -
12355869 8 mm 10m
12335869 5 mm 10m
12345869 6.5 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12424080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.77 DKK
    118.17 DKK / 10m
    Spare 78.60 DKK
    39% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Generelle slanger til overførsel af væsker, gasser og pulveriserede fødevarer
Alle dimensioner er omtrentlige.
  • Gennemsigtig, farveløs
  • Terylene mesh forstærket væg
  • Fleksibel, men alligevel stor iboende styrke
  • Velegnet til applikationer med moderat tryk eller vakuum
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til anvendelser med moderat tryk eller vakuum
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Farve Klarhed