Få mere at vide
Fisherbrand™ Transparent Terylene Mesh PVC-rør
Artikelnummer. 12355869 Shop alle Fisherbrand produkter
Oversigt:
6,5 x 3 mm
5 x 3 mm
8 x 3 mm
10 x 3 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Artikelnummer. 12355869
Generelle slanger til overførsel af væsker, gasser og pulveriserede fødevarer
All dimensions are approximate.
  • Transparent, colorless
  • Terylene mesh reinforced wall
  • Flexible yet great inherent strength
  • Suitable for moderate pressure or vacuum applications
Tekniske data
Oversigt 8 x 3 mm
Materiale PVC
Samlet længde (metrisk) 10 m
Til brug med (applikation) Suitable For Moderate Pressure Or Vacuum Applications
Emballagemængde 1 Pack
Farve Transparent