Få mere at vide
Fisherbrand™ Transparent Terylene Mesh PVC-rør
Shop alle Fisherbrand produkter
Oversigt:
6,5 x 3 mm
5 x 3 mm
8 x 3 mm
10 x 3 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Beskrivelse
All dimensions are approximate.
- Transparent, colorless
- Terylene mesh reinforced wall
- Flexible yet great inherent strength
- Suitable for moderate pressure or vacuum applications
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 5 x 3 mm |
| Materiale | PVC |
| Samlet længde (metrisk) | 10 m |
| Til brug med (applikation) | Suitable For Moderate Pressure Or Vacuum Applications |
| Emballagemængde | 1 Pack |
| Farve | Transparent |