Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Gennemsigtig silikoneslange
Artikelnummer. 16344408
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
10 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig
16344408 8 mm 10 mm
1 options
Artikelnummer. 16344408 Leverandør Deutsch Neumann™ Leverandørnr. 3100810
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med et temperaturområde på -60° til +200 °C.
  • Kan opvarmes til °260 C i korte perioder
  • VMQ silikonegummi
  • Durometer 60 Shore A
  • Testet for biokompatibilitet iht ISO 10993-1
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale Silikone gummi
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Samlet længde (metrisk) 25 m
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C, korte perioder til 260 °C
Produkttype Laboratorierør