Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Silikone gummipropper
Artikelnummer. 10682421
Diameter (metrisk) bund:
5 mm
8 mm
12,5 mm
17 mm
31 mm
36 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10682421
Brand: Deutsch Neumann™ 1010512
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker og sikker lukning af laboratorieapparater. Deutsch Neumann™ Silikone gummipropper er transparente i farven.
  • Acc. til DIN 12 871
  • Varmebestandig op til 200 °C
  • Durometer 50 Shore A
  • Fås i en lang række størrelser
Tekniske data
Højde (metrisk) 20mm
Mængde 1/stk.
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) bund 12,5 mm
Diameter (metrisk) Top 16.5 mm
Materiale Silikone
Produkttype Silikoneprop