Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Silikone slange
Artikelnummer. p-8009162
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
1,5 mm
2 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1,8 mm
2,3 mm
3,5 mm
6 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Artikelnummer. 10048380
Brand: Deutsch Neumann™ 3100118
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Egnet til brug med peristaltiske pumper. Deutsch Neumann™ Silikoneslangen er gennemsigtig, certificeret fødevarekvalitet og velegnet til almindelig laboratoriebrug.
  • Temperaturområde fra -60 °C til +200 °C (korte perioder op til +260 °C)
  • Opfylder følgende standarder: BFR XV, FDA CFR§ 177.2600, EP - Europ. Farmakopé
  • Test for biokompatibilitet iht ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Tekniske data
Certificeringer/compliance BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Europ. farmakopé test, ISO 10993-1
Diameter (metrisk) Indvendig 1 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 1,8 mm
Samlet længde (metrisk) 25 m
Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
Farve Klarhed