Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Silikone slange
Artikelnummer. 16336908
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
1,5 mm
2 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1,8 mm
2,3 mm
3,5 mm
6 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
1m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
16336908 10 mm 16 mm -
10048380 1 mm 1,8 mm -
10528121 2 mm 6 mm -
10139980 1,5 mm 3,5 mm 1m
10196210 1,5 mm 2,3 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16336908 Leverandør Deutsch Neumann™ Leverandørnr. 3101016
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Egnet til brug med peristaltiske pumper. Deutsch Neumann™ Silikoneslangen er gennemsigtig, certificeret fødevarekvalitet og velegnet til almindelig laboratoriebrug.
  • Temperaturområde fra -60 °C til +200 °C (korte perioder op til +260 °C)
  • Opfylder følgende standarder: BFR XV, FDA CFR§ 177.2600, EP - Europ. Farmakopé
  • Test for biokompatibilitet iht ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Tekniske data
Certificeringer/compliance BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Europ. farmakopé test, ISO 10993-1
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Samlet længde (metrisk) 25 m
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Farve Klarhed