Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Silikone slange
Beskrivelse
- Temperaturområde fra -60 °C til +200 °C (korte perioder op til +260 °C)
- Opfylder følgende standarder: BFR XV, FDA CFR§ 177.2600, EP - Europ. Farmakopé
- Test for biokompatibilitet iht ISO 10993-1
- Durometer 60 Shore A
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Europ. farmakopé test, ISO 10993-1 |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 25 m |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Farve | Klarhed |