Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Silikone slange
Artikelnummer. 10139980
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
1,5 mm
2 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1,8 mm
2,3 mm
3,5 mm
6 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Artikelnummer. 10139980
Brand: Deutsch Neumann™ 3101535
Egnet til brug med peristaltiske pumper. Deutsch Neumann™ Silikoneslangen er gennemsigtig, certificeret fødevarekvalitet og velegnet til almindelig laboratoriebrug.
  • Temperature range of -60°C to +200°C (short periods up to +260°C)
  • Meets following standards: BFR XV, FDA CFR § 177.2600, EP - Europ. Pharmacopoeia
  • Test for biocompatibility according to ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Tekniske data
Certificeringer/compliance BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Europ. Pharmacopoeia Test, ISO 10993-1
Diameter (metrisk) Indvendig 1,5 mm
Materiale Silicone
Diameter (metrisk) Udvendig 3,5 mm
Samlet længde (metrisk) 25 m
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Farve Transparent