Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Gennemsigtig PVC-rør
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
12 mm
16 mm
18 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
16 mm
22 mm
24 mm
27 mm
Samlet længde (metrisk):
100 m
50 m
Beskrivelse
- Gennemsigtig farve
- Varmebestandig til 60 °C
- Høj fleksibilitet og kemikalieresistens
- Fremragende modstandsdygtighed over for slid, glat inde og ude
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2008 |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 18 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 22 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 50 m |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Farve | Klarhed |