Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Gennemsigtig PVC-rør
Artikelnummer. 10366702
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
12 mm
16 mm
18 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
16 mm
22 mm
24 mm
27 mm
Samlet længde (metrisk):
100 m
50 m
Artikelnummer. 10366702
Brand: Deutsch Neumann™ 3500711
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende mulighed for at se strømmen af væsker. Deutsch Neumann™ Gennemsigtig PVC-slange er stærk, men let og velegnet til almindelig laboratoriebrug.
  • Gennemsigtig farve
  • Varmebestandig til 60 °C
  • Høj fleksibilitet og kemikalieresistens
  • Fremragende modstandsdygtighed over for slid, glat inde og ude
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Samlet længde (metrisk) 50 m
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Emballagemængde 1 hver
Farve Klarhed