Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Gennemsigtig PVC-rør
Beskrivelse
- Gennemsigtig farve
- Varmebestandig til 60 °C
- Høj fleksibilitet og kemikalieresistens
- Fremragende modstandsdygtighed over for slid, glat inde og ude
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2008 |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 50 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Farve | Klarhed |