Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Gennemsigtig PVC-rør
Artikelnummer. 10071544
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
12 mm
16 mm
18 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
16 mm
22 mm
24 mm
27 mm
Samlet længde (metrisk):
50 m
100 m
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk)
10071544 3 mm 5 mm 100 m
10360333 6 mm 8 mm 100 m
10566784 6 mm 9 mm 100 m
10654903 18 mm 22 mm 50 m
12325303 16 mm 24 mm 50 m
15942921 19 mm 27 mm 50 m
10219182 8 mm 11 mm 50 m
10084013 12 mm 16 mm 50 m
10256944 4 mm 6 mm 100 m
10184994 5 mm 8 mm 100 m
10623015 7 mm 10 mm 50 m
10366702 7 mm 11 mm 50 m
17851530 7 mm 10 mm 100 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10071544 Leverandør Deutsch Neumann™ Leverandørnr. 3500305
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Fremragende mulighed for at se strømmen af væsker. Deutsch Neumann™ Gennemsigtig PVC-slange er stærk, men let og velegnet til almindelig laboratoriebrug.
  • Gennemsigtig farve
  • Varmebestandig til 60 °C
  • Høj fleksibilitet og kemikalieresistens
  • Fremragende modstandsdygtighed over for slid, glat inde og ude
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Samlet længde (metrisk) 100 m
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Emballagemængde 1 hver
Farve Klarhed