Få mere at vide
Deutsch Neumann™ PVC rør
Artikelnummer. p-8003108
Diameter (metrisk) Indvendig:
8 mm
9 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
13 mm
14 mm
Pakningsstørrelse:
5m
Artikelnummer. 10544454
Brand: Deutsch Neumann™ 3500812
Giver enestående modstandsdygtighed over for en lang række kemikalier, såvel som olie og benzen. Deutsch Neumann PVC-rør er stærkt, men let og velegnet til almindelig laboratoriebrug.
  • Gennemsigtig farve
  • Varmebestandig til 60 °C
  • Fås med bredt forstærkningsnet
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Emballagemængde 1 hver
Farve Klarhed