Få mere at vide
Deutsch Neumann™ PVC rør
Diameter (metrisk) Indvendig:
8 mm
9 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
13 mm
14 mm
Pakningsstørrelse:
5m
Beskrivelse
- Gennemsigtig farve
- Varmebestandig til 60 °C
- Fås med bredt forstærkningsnet
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 5 m |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Farve | Klarhed |