Få mere at vide
VITLAB™ Gennemsigtige PTFE urbriller
Artikelnummer. 10294501
Skift visning
Diameter (metrisk):
75 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10294501 75 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10294501 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 113297
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale PTFE
Form Rund
Type Urglas
Til brug med (applikation) Brugt som bægerdæksler
Diameter (metrisk) 75 mm