Få mere at vide
Buerkle™ Gennemsigtig PTFE slange
Artikelnummer. 15728487 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Samlet længde (metrisk):
5 m
50 m
Pakningsstørrelse:
50m
5m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15728487 10 mm 5 m -
17230634 2 mm 5 m -
10499595 3 mm 50 m -
17250634 2 mm 50 m -
17240634 3 mm 5 m -
10022082 8 mm 5 m -
10442752 6 mm 5 m 5m
10483273 4 mm 5 m -
10106372 1 mm 5 m -
10023882 6 mm 50 m -
10443732 4 mm 50 m -
10316492 1 mm 50 m 50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Tryktallene er maksimumværdier (sprængningstryk) under optimale omgivelsesforhold. Brugeren er ansvarlig for at afgøre enhver egnethed!
Artikelnummer. 15728487 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 88041012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.00 DKK
    692.55 DKK / 5m
    Spare 14.45 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Tryktallene er maksimumværdier (sprængningstryk) under optimale omgivelsesforhold. Brugeren er ansvarlig for at afgøre enhver egnethed!
Bruge Buerkle™ Gennemsigtig PTFE-slange i laboratoriet. Med overlegen kemisk resistens kan denne slange modstå temperaturer fra -200 til +°260 C og varierende tryk. Den er ideel til væskekromatografiapplikationer.
  • Tåler temperaturer fra -200 til +260 °C
  • Autoklaverbar
  • PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Sterilitet Ikke steril
Vægt (metrisk) 0.381 kg
Farve Klarhed
Hårdhed 55 (Shore D)
Maksimalt tryk 20 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype PTFE rør