Få mere at vide
Buerkle™ Gennemsigtig PTFE slange
Beskrivelse
- Tåler temperaturer fra -200 til +260 °C
- Autoklaverbar
- PTFE
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 5 m |
| Tykkelse (engelsk) | 39,37 mio |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Til brug med | Industri, Laboratorie |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Vis mere |