Få mere at vide
Buerkle™ Gennemsigtig PTFE slange
Artikelnummer. 10316492 Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Samlet længde (metrisk):
5 m
50 m
Pakningsstørrelse:
50m
5m
Tryktallene er maksimumværdier (sprængningstryk) under optimale omgivelsesforhold. Brugeren er ansvarlig for at afgøre enhver egnethed!
Artikelnummer. 10316492
Brand: Buerkle™ 88790103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tryktallene er maksimumværdier (sprængningstryk) under optimale omgivelsesforhold. Brugeren er ansvarlig for at afgøre enhver egnethed!
Bruge Buerkle™ Gennemsigtig PTFE-slange i laboratoriet. Med overlegen kemisk resistens kan denne slange modstå temperaturer fra -200 til +°260 C og varierende tryk. Den er ideel til væskekromatografiapplikationer.
  • Tåler temperaturer fra -200 til +260 °C
  • Autoklaverbar
  • PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 3 mm
Samlet længde (metrisk) 50 m
Tykkelse (engelsk) 39,37 mio
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Til brug med Industri, Laboratorie
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Modstandsegenskaber Kemikalie-resistent
Sterilitet Ikke steril
Farve Klarhed
Hårdhed 55 (Shore D)
Maksimalt tryk 240 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype PTFE rør