Description
- Tåler temperaturer fra -200 til +260 °C
- Autoklaverbar
- PTFE
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | RoHS |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0.31 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0.39 in. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 393.70 in. |
| Samlet længde (metrisk) | 5 m |
| Tykkelse (engelsk) | 39,37 mio |
| Show More |