Få mere at vide
VITLAB™ Vaskeflasker, gennemsigtig polypropylen
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Beskrivelse
Vaskeflasker er velegnede til rengøring, belægning og skylning i ethvert laboratoriemiljø. Polypropylenflasker er ideelle til en række anvendelser, herunder brug med en række kemikalier, opløsningsmidler og temperaturer. Sprayflasker er individuelt pakket ind i tydeligt mærkede polyethylenposer.
- Designet til præcis sprøjtekontrol
- Fint trukket spids skaber en præcis sprøjtestråle til fin kontrol
- Optimeret medium tilbagestrømning gennem det kontinuerlige sprøjterør
- Vælg mellem smal- eller bredmundede flasker
- Tilspidsede flasker med smal mund for lettere håndtering
- Flasker med bred mund, firkantede skuldre til nem og sikker påfyldning
- Alle flasker har låg med skruelåg med GL-gevind for et stærkt, sikkert hold
- Konstrueret af slidstærkt, gennemsigtigt polypropylen
- Kemisk resistent til brug med flydende eller pulveriserede reagenser
- Temperaturbestandig og autoklaverbar
- Gennemsigtigt materiale til nem identifikation og overvågning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 12 Pakke |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 63 |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 226 mm |
| Produkttype | Vaskeflaske |
| Diameter (metrisk) | 91 mm |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |