Få mere at vide
VITLAB™ Vaskeflasker, gennemsigtig polypropylen
Artikelnummer. 15712026
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Trådstørrelse (metrisk) unitSize
15712026 250 mL GL 45 Pakke med 12
10651965 250 mL GL 45 Hver
15742026 250 mL GL 25 Pakke med 12
15722026 500 mL GL 45 Pakke med 12
10746073 500 mL GL 25 Pakke med 12
15732026 1000 mL GL 63 Pakke med 12
15752026 1000 mL GL 32 Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15712026 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 93793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.00 DKK
    540.01 DKK / Pakke med 12
    Spare 6.99 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vask udstyr og materialer med en præcis spraystråle og optimeret tilbageløb. VITLAB™ Vaskeflasker, gennemsigtig polypropylen har et skruelåg med et indbygget sprayrør på en flaske med smal eller bred mund. Sprayflasker er individuelt indpakket, autoklaverbare og genanvendelige.
Vaskeflasker er velegnede til rengøring, belægning og skylning i ethvert laboratoriemiljø. Polypropylenflasker er ideelle til en række anvendelser, herunder brug med en række kemikalier, opløsningsmidler og temperaturer. Sprayflasker er individuelt pakket ind i tydeligt mærkede polyethylenposer.
  • Designet til præcis sprøjtekontrol
    • Fint trukket spids skaber en præcis sprøjtestråle til fin kontrol
    • Optimeret medium tilbagestrømning gennem det kontinuerlige sprøjterør
  • Vælg mellem smal- eller bredmundede flasker
    • Tilspidsede flasker med smal mund for lettere håndtering
    • Flasker med bred mund, firkantede skuldre til nem og sikker påfyldning
    • Alle flasker har låg med skruelåg med GL-gevind for et stærkt, sikkert hold
  • Konstrueret af slidstærkt, gennemsigtigt polypropylen
    • Kemisk resistent til brug med flydende eller pulveriserede reagenser
    • Temperaturbestandig og autoklaverbar
    • Gennemsigtigt materiale til nem identifikation og overvågning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klarhed
Materiale Polypropylen
Mængde 12 Pakke
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Mund Brede
Højde (metrisk) 146 mm
Produkttype Vaskeflaske
Diameter (metrisk) 58 mm
Lukketype Skruelåg