Få mere at vide
VITLAB™ Gennemsigtig polypropylen bred mund VITsafe™ Sikkerhedsvaskeflasker
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Sprayrør af polypropylen
- Med farvet VENT-CAP for nem visuel identifikation
- Sikkerhedspåtryk i henhold til direktiv (EF) nr. 1272/2008 (GHS):
- Materialenavn på tysk, engelsk, fransk og spansk
- Kemisk formel, CAS-nr, farepiktogram, signalord
- Risikosætninger (H-sætninger), sikkerhedssætninger (P-sætninger), samt NFPA Kode
- Praktisk talt ingen lækage eller dryp med VENT-CAP
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Lukningsfarve | Rød |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 146 mm |
| Produkttype | Sikkerhedsvaskeflaske |
| Diameter (metrisk) | 58 mm |