Få mere at vide
VITLAB™ Gennemsigtige polypropylen urbriller
Artikelnummer. 10748837
Skift visning
Diameter (metrisk):
80 mm
100 mm
118,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10748837 100 mm Pakke med 10
10353861 80 mm Hver
15292749 80 mm Pakke med 10
15202759 118,5 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10748837 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 80455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    504.41 DKK
    402.24 DKK / Pakke med 10
    Spare 102.17 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Form Rund
Type Urglas
Til brug med (applikation) Brugt som bægerdæksler
Diameter (metrisk) 100 mm