Få mere at vide
VITLAB™ Transparent Polypropylene Sample Containers with Snap-On Cap
Artikelnummer. 10278730
Kapacitet (metrisk):
18 mL
160 mL
Diameter (metrisk):
22 mm
50 mm
Højde (metrisk):
57 mm
110 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10278730
Brand: VITLAB™ 69294
VITLAB™ Transparent Polypropylene Sample Containers are supplied with a snap-on cap made of LDPE. They are rated as food-safe according to EU directive 10/2011.
  • Product Type: Sample Container
  • Material: Polypropylene (Container), LDPE (Cap)
  • Color: Transparent
  • Shape: Round
  • Includes: Snap-On Cap
Tekniske data
Produkttype Specimen Container
Lukning inkluderet Yes
Uddannet No
Materiale Polypropylene
Sterilitet Non-sterile
Kapacitet (engelsk) 5.4 oz.
Kapacitet (metrisk) 160 mL
Lukningsmateriale LDPE
Lukketype Snap Cap
Farve Transparent
Diameter (metrisk) 50 mm
Højde (engelsk) 4.3 in.
Højde (metrisk) 110 mm
Inkluderer Snap Cap