Få mere at vide
VITLAB™ Transparent Polypropylene Sample Containers with Snap-On Cap
Kapacitet (metrisk):
18 mL
160 mL
Diameter (metrisk):
22 mm
50 mm
Højde (metrisk):
57 mm
110 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Product Type: Sample Container
- Material: Polypropylene (Container), LDPE (Cap)
- Color: Transparent
- Shape: Round
- Includes: Snap-On Cap
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Specimen Container |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Uddannet | No |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Kapacitet (engelsk) | 5.4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 160 mL |
| Lukningsmateriale | LDPE |
| Lukketype | Snap Cap |
| Farve | Transparent |
| Vis mere |