Få mere at vide
BrandTech™ VITALAB™ Polypropylen prøvehætteglas med Snap-On Kasketter
Volumen (metrisk):
60 mL
90 mL
180 mL
Højde (metrisk):
62 mm
90 mm
112 mm
Lukkestørrelse:
GL 40
GL 56
Diameter (metrisk) Udvendig:
38 mm
54 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Gennemsigtig i farven
- Trykhætter og hætteglas fra PP
- Fremragende modstandsdygtighed over for alkoholer, aldehyder, alkalier og syrer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 38 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 60 mL |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Temperaturområde (metrisk) | 125 °C Maks. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 90 mm |
| Type | Prøvebeholder |
| Vis mere |