Få mere at vide
Kartell™ Gennemsigtige polypropylen pulvertragte
Artikelnummer. 10777731
Diameter (metrisk) Øverst:
120 mm
150 mm
180 mm
Diameter (metrisk) stilk:
30 mm
36 mm
43 mm
Længde (metrisk) stilk:
27 mm
39 mm
48 mm
Kapacitet (metrisk):
360 ml
730 ml
1290 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10777731
Brand: Kartell™ 0017000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med polypropylen for styrke og holdbarhed. Kartell™ Transparente polypropylen pulvertragte er designet til at tragte store mængder pulver eller andre faste eller flydende materialer uden strømningshastighedsbegrænsninger, pulveradskillelse eller brodannelse.
  • 60° vinklede sider
  • Udvendig ribkant undgår tryklås
  • Kan bruges med væsker
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 150 mm
Kapacitet (metrisk) 730 ml
Diameter (metrisk) stilk 36 mm
Materiale Polypropylen
Vinkel 60°
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Kan bruges med væsker
Længde (metrisk) stilk 39 mm