Få mere at vide
Vitlab™ Gennemsigtig polypropylen pulvertragt
Artikelnummer. p-8000808
Højde (metrisk):
68 mm
75 mm
94 mm
110 mm
138 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11897890
Brand: Vitlab™ 71094
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse tragte til en række forskellige aftapnings- og dekanteringsapplikationer i fødevareindustrien. VITLAB™ Gennemsigtige polypropylen pulvertragte har en kort, bred stilk. Ideel til overførsel af pulveriserede og granulerede stoffer.
  • Transparent polypropylentragt
  • Hurtig flow på grund af en stejl 60° vinkel
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 120mm
Diameter (metrisk) stilk 26mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 110 mm
Vinkel 60°
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarekontakt
Længde (metrisk) stilk 20mm