Få mere at vide
Vitlab™ Gennemsigtig polypropylen pulvertragt
Artikelnummer. 11897890
Skift visning
Højde (metrisk):
68 mm
75 mm
94 mm
110 mm
138 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11897890 110 mm Pakke med 10
10008630 110 mm Hver
10713533 68 mm Pakke med 10
10557561 68 mm Hver
10717021 75 mm Hver
11877890 75 mm Pakke med 10
10613001 94 mm Hver
11887890 94 mm Pakke med 10
10443711 138 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11897890 Leverandør Vitlab™ Leverandørnr. 71094
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Brug disse tragte til en række forskellige aftapnings- og dekanteringsapplikationer i fødevareindustrien. VITLAB™ Gennemsigtige polypropylen pulvertragte har en kort, bred stilk. Ideel til overførsel af pulveriserede og granulerede stoffer.
  • Transparent polypropylentragt
  • Hurtig flow på grund af en stejl 60° vinkel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 120mm
Diameter (metrisk) stilk 26mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 110 mm
Vinkel 60°
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarekontakt
Længde (metrisk) stilk 20mm