Få mere at vide
Vitlab™ Gennemsigtig polypropylen pulvertragt
Beskrivelse
- Transparent polypropylentragt
- Hurtig flow på grund af en stejl 60° vinkel
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 80mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 21mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 75 mm |
| Vinkel | 60° |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevarekontakt |
| Længde (metrisk) stilk | 25mm |